1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
BIF1006-25G BIF1006-5G
APOSBIF1006-25GEA 106 EUR
APOSBIF1006-25G APOSBIF1006-5G
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Formule: C₁₀H₅NaO₅S
Smeltpunt: 289 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001700
CAS nummer: 521-24-4
EINECS: 208-308-9