Fumitremorgin C
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIF1010-10MG BIF1010-1MG BIF1010-5MG
APOSBIF1010-10MGEA 1910 EUR
APOSBIF1010-10MG APOSBIF1010-1MG APOSBIF1010-5MG
Fumitremorgin C
Fumitremorgin C
Formule: C₂₂H₂₅N₃O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 118974-02-0