Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIF1011-1G BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA 146 EUR
APOSBIF1011-1G APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Formule: C₃₁H₃₆N₂O₆
MW: 532.6 g/mol
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01862894
CAS nummer: 333973-51-6