Fast blue B salt zinc double salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIF2001-10G BIF2001-5G BIF2001-25G
APOSBIF2001-10GEA 169 EUR
APOSBIF2001-10G APOSBIF2001-5G APOSBIF2001-25G
Fast blue B salt zinc double salt
Fast blue B salt zinc double salt
Formule: C₁₄H₁₂Cl₄N₄O₂Zn
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00075203
CAS nummer: 14263-94-6
EINECS: 238-153-2