FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIF4014-1G BIF4014-100MG
APOSBIF4014-1GEA 366 EUR
APOSBIF4014-1G APOSBIF4014-100MG
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Formule: C₂₁H₁₁NO₅S
Smeltpunt: >360 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00005063
CAS nummer: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0