Vinorelbine tartrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIFK0008-10MG BIFK0008-25MG BIFK0008-50MG BIFK0008-1G
APOSBIFK0008-10MGEA 110 EUR
APOSBIFK0008-10MG APOSBIFK0008-25MG APOSBIFK0008-50MG APOSBIFK0008-1G
Vinorelbine tartrate
Vinorelbine tartrate
Ditartrate Salt, >99%
Formule: C₅₃H₆₆N₄O₂₀
Smeltpunt: 167…180 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03613607
CAS nummer: 125317-39-7