BIIB 021 free base ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIFK0011-10MG BIFK0011-25MG BIFK0011-5MG
APOSBIFK0011-10MGEA 139 EUR
APOSBIFK0011-10MG APOSBIFK0011-25MG APOSBIFK0011-5MG
BIIB 021 free base ≥99%
BIIB 021
Formule: C₁₄H₁₅ClN₆O
Smeltpunt: 185…186 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD15528939
CAS nummer: 848695-25-0