4-Iodo-3-nitrobenzamide ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Iniparib
BIFK0012-100MG BIFK0012-200MG BIFK0012-500MG
APOSBIFK0012-100MGEA 71.6 EUR
APOSBIFK0012-100MG APOSBIFK0012-200MG APOSBIFK0012-500MG
4-Iodo-3-nitrobenzamide ≥99%
4-Iodo-3-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅IN₂O₃
MW: 292.0307 g/mol
Smeltpunt: 147…158 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11110639
CAS nummer: 160003-66-7