N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Erlotinib Hydrochloride
BIFK0020-1G BIFK0020-500MG BIFK0020-5G
APOSBIFK0020-1GEA 106 EUR
APOSBIFK0020-1G APOSBIFK0020-500MG APOSBIFK0020-5G
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Formule: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
MW: 429.901 g/mol
Smeltpunt: 215…227 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD07781272
CAS nummer: 183319-69-9