Etoposide ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (5R,5aR,8aR,9S)-9-(((4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-Dihydroxy-2-methylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl)oxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-Ethylidene-beta-D-glucopyranoside)
BIFK0021-100MG BIFK0021-250MG
APOSBIFK0021-100MGEA 73 EUR
APOSBIFK0021-100MG APOSBIFK0021-250MG
Etoposide ≥99%
Etoposide
Formule: C₂₉H₃₂O₁₃
Smeltpunt: 259…273 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00869325
CAS nummer: 33419-42-0
EINECS: 251-509-1