Ruxolitinib free base ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-3-(4-(7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl)-3-cyclopentylpropanenitrile, INCB018424, Ruxolitinib
BIFK0027-10MG BIFK0027-25MG BIFK0027-5MG
APOSBIFK0027-10MGEA 87.6 EUR
APOSBIFK0027-10MG APOSBIFK0027-25MG APOSBIFK0027-5MG
Ruxolitinib free base ≥99%
Ruxolitinib
Formule: C₁₇H₁₈N₆
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD12031592
CAS nummer: 941678-49-5