Neratinib free base ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BIFK0031-10MG
BIFK0031-5MG
APOSBIFK0031-10MGEA
24.9
EUR
APOSBIFK0031-10MG
APOSBIFK0031-5MG
Neratinib free base ≥99%
Neratinib
Formule:
C₃₀H₂₉ClN₆O₃ Smeltpunt: 139…158 °C Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD09752958 CAS nummer: 698387-09-6 |