StemRegenin 1 free base ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(2-((2-Benzo[b]thiphen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)amino)ethyl)phenol hydrochloride, SR1, 4-(2-((2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)amino)ethyl)phenol
BIFK0042-10MG BIFK0042-50MG
APOSBIFK0042-10MGEA 73 EUR
APOSBIFK0042-10MG APOSBIFK0042-50MG
StemRegenin 1 free base ≥99%
StemRegenin 1
Formule: C₂₄H₂₃N₅OS
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD16987861
CAS nummer: 1227633-49-9