D-(-)-Arabinose 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: D-(-)-Arabinose, (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
BIFS0101-100G BIFS0101-1KG BIFS0101-500G
APOSBIFS0101-100GEA 43.8 EUR
APOSBIFS0101-100G APOSBIFS0101-1KG APOSBIFS0101-500G
D-(-)-Arabinose 99%
D-(-)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
Smeltpunt: 153…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00135608
CAS nummer: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5