L(-)-Galactose 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2S,3R,4R,5S)-Pentahydroxyhexanal, L-Galactose
BIFS0105-250MG
BIFS0105-100MG
APOSBIFS0105-250MGEA
205
EUR
APOSBIFS0105-250MG
APOSBIFS0105-100MG
L(-)-Galactose 99%
L(-)-Galactose
Formule:
C₆H₁₂O₆ MW: 180.16 g/mol Smeltpunt: 163…165 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00063833 CAS nummer: 15572-79-9 |