L(-)-Glucose 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIFS0106-1G BIFS0106-5G BIFS0106-10G
APOSBIFS0106-1GEA 67.2 EUR
APOSBIFS0106-1G APOSBIFS0106-5G APOSBIFS0106-10G
L(-)-Glucose 98%
L(-)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Kookpunt: 376
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00148913
CAS nummer: 921-60-8
EINECS: 213-068-3