D-(+)-Glucose, anhydrous
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
BIFS0119-1KG BIFS0119-2.5KG BIFS0119-500G
APOSBIFS0119-1KGEA 49.7 EUR
APOSBIFS0119-1KG APOSBIFS0119-2.5KG APOSBIFS0119-500G
D-(+)-Glucose, anhydrous
D-(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Smeltpunt: 153…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00148912
CAS nummer: 50-99-7
EINECS: 200-075-1