Glycitein
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-chromen-4-one, 7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone
BIG0110-10MG BIG0110-5MG
APOSBIG0110-10MGEA 125 EUR
APOSBIG0110-10MG APOSBIG0110-5MG
Glycitein
Glycitein
Isoflavone derived from Soybean.
Formule: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284.27 g/mol
Kookpunt: 547.4 °C
Smeltpunt: 330…340 °C
Vlampunt: 210 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00016679
CAS nummer: 40957-83-3