G418 disulphate solution 50 mg/ml
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
BIG0176-10ML BIG0176-50ML BIG0176-100ML
APOSBIG0176-10MLEA 110 EUR
APOSBIG0176-10ML APOSBIG0176-50ML APOSBIG0176-100ML
G418 disulphate solution 50 mg/ml
G418 disulphate
Formule: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058314
CAS nummer: 108321-42-2