3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIG1002-5G BIG1002-25G BIG1002-1G
APOSBIG1002-5GEA 65.8 EUR
APOSBIG1002-5G APOSBIG1002-25G APOSBIG1002-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016684
CAS nummer: 5396-18-9