D-Glucoronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
BIG1006-100G BIG1006-25G BIG1006-50G
APOSBIG1006-100GEA 301 EUR
APOSBIG1006-100G APOSBIG1006-25G APOSBIG1006-50G
D-Glucoronic acid
D-Glucoronic acid
Formule: C₆H₁₀O₇
MW: 194.139 g/mol
Smeltpunt: 158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00166981
CAS nummer: 6556-12-3