2'-Deoxyguanosine hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIG1008-1G BIG1008-500MG BIG1008-5G
APOSBIG1008-1GEA 29.2 EUR
APOSBIG1008-1G APOSBIG1008-500MG APOSBIG1008-5G
2'-Deoxyguanosine hydrate
2'-Deoxyguanosine hydrate
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150760
CAS nummer: 961-07-9