Cefotaxime sodium salt 100 mg/ml
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cefotaxime sodium
BIG1027-10ML BIG1027-100ML
APOSBIG1027-10MLEA 57 EUR
APOSBIG1027-10ML APOSBIG1027-100ML
Cefotaxime sodium salt 100 mg/ml
Cefotaxime sodium salt
  • Antibodies
Formule: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00079073
CAS nummer: 64485-93-4