Guanosine ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIG2502-100G BIG2502-500G
APOSBIG2502-100GEA 80.4 EUR
APOSBIG2502-100G APOSBIG2502-500G
Guanosine ≥98%
Guanosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010182
CAS nummer: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III