7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIG3110-25MG BIG3110-5MG
APOSBIG3110-25MGEA 107 EUR
APOSBIG3110-25MG APOSBIG3110-5MG
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone-7-D-glucoside
Isoflavone derived from Soybean.
Formule: C₂₂H₂₂O₁₀
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00800711
CAS nummer: 40246-10-4