D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: D-Glucose 6-phosphate disodium salt, Sodium (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, Robison Ester Disodium Salt
BIG4301-1G BIG4301-5G
APOSBIG4301-1GEA 58.4 EUR
APOSBIG4301-1G APOSBIG4301-5G
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Formule: C₆H₁₁Na₂O₉P
MW: 304.098 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00136037
CAS nummer: 3671-99-6
EINECS: 222-938-1