D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIG5009-1G BIG5009-5G BIG5009-500MG
APOSBIG5009-1GEA 162 EUR
APOSBIG5009-1G APOSBIG5009-5G APOSBIG5009-500MG
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Formule: C₆H₁₁K₂O₉P
MW: 336.315 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 5996-17-8