L(+)-Histidine ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
BIH0710-100G BIH0710-500G
APOSBIH0710-100GEA 22 EUR
APOSBIH0710-100G APOSBIH0710-500G
L(+)-Histidine ≥99%
L(+)-Histidine
USP, Pyrogen free
Formule: C₆H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064315
CAS nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3