Hematoxylin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIH6002-10G BIH6002-25G BIH6002-50G
APOSBIH6002-10GEA 73 EUR
APOSBIH6002-10G APOSBIH6002-25G APOSBIH6002-50G
Hematoxylin
Hematoxylin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3