3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIH6066-1G BIH6066-25G BIH6066-5G
APOSBIH6066-1GEA 27.8 EUR
APOSBIH6066-1G APOSBIH6066-25G APOSBIH6066-5G
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid ≥97%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Formule: C₇H₃Br₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055557
CAS nummer: 14348-40-4