N-Hydroxysuccinimide 97
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
BIH6094-1KG BIH6094-250G BIH6094-100G
APOSBIH6094-1KGEA 123 EUR
APOSBIH6094-1KG APOSBIH6094-250G APOSBIH6094-100G
N-Hydroxysuccinimide 97
N-Hydroxysuccinimide
Formule: C₄H₅NO₃
MW: 115.09 g/mol
Kookpunt: 363
Smeltpunt: 94…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005516
CAS nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3