Ionomycin calcium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BII0123-10MG BII0123-5MG
APOSBII0123-10MGEA 285 EUR
APOSBII0123-10MG APOSBII0123-5MG
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Potent and selective calcium ionophore.
Formule: C₄₁H₇₀CaO₉
MW: 747.1 g/mol
Smeltpunt: 204…206 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00151183
CAS nummer: 56092-82-1