3-Iodo-L-tyrosine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BII0193-1G
BII0193-5G
BII0193-25G
APOSBII0193-1GEA
61.4
EUR
APOSBII0193-1G
APOSBII0193-5G
APOSBII0193-25G
3-Iodo-L-tyrosine 98%
3-Iodo-L-tyrosine
Inhibitor of tyrosin hydroxylase.
Formule:
C₉H₁₀INO₃ Smeltpunt: 196…198 °C Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD00002608 CAS nummer: 70-78-0 |