L(+)-Isoleucine ≥99.5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BII0711-100G BII0711-25G BII0711-500G
APOSBII0711-100GEA 22 EUR
APOSBII0711-100G APOSBII0711-25G APOSBII0711-500G
L(+)-Isoleucine ≥99.5%
L(+)-Isoleucine
  • Pyrogen free
Formule: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064222
CAS nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2