Inosine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BII1001-5G BII1001-10G BII1001-100G
APOSBII1001-5GEA 22 EUR
APOSBII1001-5G APOSBII1001-10G APOSBII1001-100G
Inosine
Inosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₅
Smeltpunt: 212…213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066770
CAS nummer: 58-63-9