Imipenem monohydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (5R,6S)-3-((2-Formimidamidoethyl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
BII5001-100MG BII5001-10MG BII5001-1G
APOSBII5001-100MGEA 55.5 EUR
APOSBII5001-100MG APOSBII5001-10MG APOSBII5001-1G
Imipenem monohydrate
Imipenem monohydrate
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09753321
CAS nummer: 74431-23-5
EINECS: 264-734-5