Kojic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIK0452-1KG BIK0452-100G BIK0452-500G
APOSBIK0452-1KGEA 132 EUR
APOSBIK0452-1KG APOSBIK0452-100G APOSBIK0452-500G
Kojic acid 99%
Kojic acid
Formule: C₆H₆O₄
Smeltpunt: 152…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006580
CAS nummer: 501-30-4