Ketotifen fumarate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one fumarate
BIK4000-1G BIK4000-250MG
APOSBIK4000-1GEA 26.3 EUR
APOSBIK4000-1G APOSBIK4000-250MG
Ketotifen fumarate
Ketotifen fumarate
Formule: C₁₉H₁₉NOS
MW: 425.50 g/mol
Smeltpunt: 192 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079394
CAS nummer: 34580-14-8
EINECS: 252-100-0