Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIK8008-1G BIK8008-5G
APOSBIK8008-1GEA 0 EUR
APOSBIK8008-1G APOSBIK8008-5G
Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Sodium-2-oxobutyrate
Formule: C₄H₆O₃
Smeltpunt: 210 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00064194
CAS nummer: 2013-26-5
EINECS: 217-937-8