α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIK8011-5G BIK8011-25G BIK8011-50G
APOSBIK8011-5GEA 46.8 EUR
APOSBIK8011-5G APOSBIK8011-25G APOSBIK8011-50G
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
α-Ketoglutaric acid monosodium salt
Formule: C₅H₅NaO₅
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00064196
CAS nummer: 22202-68-2