Aesculin sesquihydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIK9005-100G BIK9005-250G BIK9005-50G
APOSBIK9005-100GEA 213 EUR
APOSBIK9005-100G APOSBIK9005-250G APOSBIK9005-50G
Aesculin sesquihydrate
Aesculin sesquihydrate
Formule: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
Smeltpunt: 195…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149492
CAS nummer: 66778-17-4