L(+)-Rhamnose monohydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
BIK9015-1KG BIK9015-100G BIK9015-500G
APOSBIK9015-1KGEA 292 EUR
APOSBIK9015-1KG APOSBIK9015-100G APOSBIK9015-500G
L(+)-Rhamnose monohydrate
L(+)-Rhamnose monohydrate
Formule: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Smeltpunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149363
CAS nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4