Apigenin 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4',5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',6'-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
BIK9018-1G BIK9018-5G BIK9018-25G
APOSBIK9018-1GEA 43.8 EUR
APOSBIK9018-1G APOSBIK9018-5G APOSBIK9018-25G
Apigenin 97+%
Apigenin
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006831
CAS nummer: 520-36-5
EINECS: 208-292-3