L-Lysine acetate salt 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIL0713-100G BIL0713-500G
APOSBIL0713-100GEA 43.8 EUR
APOSBIL0713-100G APOSBIL0713-500G
L-Lysine acetate salt 99,5%
L-Lysine acetate salt
USP, Pyrogen free
Formule: C₈H₁₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039069
CAS nummer: 57282-49-2
EINECS: 260-664-4