2-Morpholino-8-phenylchromone ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIL2940-25MG BIL2940-5MG
APOSBIL2940-25MGEA 117 EUR
APOSBIL2940-25MG APOSBIL2940-5MG
2-Morpholino-8-phenylchromone ≥99%
2-Morpholino-8-phenylchromone
Specific inhibitor (IC50 = 1.40 uM) of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K).
Formule: C₁₉H₁₇NO₃
Smeltpunt: 180…187 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00270881
CAS nummer: 154447-36-6