Linoleic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BIL9075-10G
BIL9075-25G
BIL9075-100G
APOSBIL9075-10GEA
49.7
EUR
APOSBIL9075-10G
APOSBIL9075-25G
APOSBIL9075-100G
Linoleic acid
Linoleic acid
Formule:
C₁₈H₃₂O₂ Kookpunt: 230 °C/15mmHg Smeltpunt: –12 °C Dichtheid: 0,902 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD00064241 CAS nummer: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 |