Lactulose
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIL9700-100G BIL9700-250G BIL9700-500G
APOSBIL9700-100GEA 278 EUR
APOSBIL9700-100G APOSBIL9700-250G APOSBIL9700-500G
Lactulose
Lactulose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Smeltpunt: 169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151469
CAS nummer: 4618-18-2