Fosfomycin disodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIM0107-1G BIM0107-5G BIM0107-250MG
APOSBIM0107-1GEA 43.8 EUR
APOSBIM0107-1G APOSBIM0107-5G APOSBIM0107-250MG
Fosfomycin disodium salt
Fosfomycin disodium salt
Formule: C₃H₅Na₂O₄P
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00056853
CAS nummer: 26016-99-9
EINECS: 247-409-2