Cefaclor
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
BIM0109-1G
BIM0109-250MG
BIM0109-5G
APOSBIM0109-1GEA
125
EUR
APOSBIM0109-1G
APOSBIM0109-250MG
APOSBIM0109-5G
Cefaclor
Cefaclor
Formule:
C₁₅H₁₄ClN₃O₄S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151471 CAS nummer: 53994-73-3 EINECS: 258-909-5 |