(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIM1010-25G BIM1010-100G
APOSBIM1010-25GEA 29.2 EUR
APOSBIM1010-25G APOSBIM1010-100G
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid
Formule: C₉H₉ClO₃
Smeltpunt: 118…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004306
CAS nummer: 94-74-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III